Läs mer
4’-Hydroxy Warfarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxy Warfarin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 324.0998 |