Läs mer
4-Hydroxy Xylazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Xylazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2OS/c1-8-6-10(15)7-9(2)11(8)14-12-13-4-3-5-16-12/h6-7,15H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 236.0983 |
| Procent renhet | >95% |