Läs mer
4′-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15844671
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844671 1 kg 1kg
15834671 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15844671 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223251000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-90-2
Kvalitet Research
Molekylformel CH3CONHC6H4(OH)
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Specifikationer
Smältpunkt 169°C to 170°C
Densitet 1.293 g/cm3 at 21°C
MDL-nummer MFCD00002328
Kvantitet 1 kg
Synonym 4′-Hydroxyacetanilide, 4′-Hydroxyacetanilide