Läs mer
4'-hydroxyacetofenon oxim, TRC
Produktkod. 30138117
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138117 250 mg
30003999 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH741050250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34523-34-7
Molekylformel C8 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone oxime, Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-, oxime, Acetophenone, 4'-hydroxy-, oxime (7CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-ethanone oxime, 4'-Hydroxyacetophenone oxime, NSC 77904, p-Hydroxyacetophenone oxime
IUPAC-namn 4-[(Z)-N-hydroxy-C-metylkarbonimidoyl]fenol
LEDER C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
Formel vikt 151.0633
Procent renhet >95%