Läs mer
4'-Hydroxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30408152
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30408152 5 g
1 options
Produktkod. 30408152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7399805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 1-(4-hydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524