Läs mer
4-hydroxyanisol, TRC
Produktkod. 30389364
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30389364 5 g
1 options
Produktkod. 30389364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7500155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Molekylformel C7 H8 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
LEDER COc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-metoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0524