Läs mer
4-Hydroxyantipyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyantipyrine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3 |
| Formel vikt | 204.0899 |