Läs mer
4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate |
| CAS | 1899039-20-3 |
| Molekylformel | C13H12N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3.H2O/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18;/h1-8,16H,(H,17,18);1H2 |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.[H]O[H] |
| IUPAC-namn | 4-((4-hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.25 |
| Formel vikt | 260.08 |