Läs mer
4-Hydroxybenzaldehyde-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-benzaldehyde [7-13C] |
| CAS | 152404-52-9 |
| Molekylformel | 13C C6 H6 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-13C, 4-hydroxy- (9CI), 4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C, 4-Hydroxybenzaldehyde-13C, 4-Hydroxybenzaldehyde-formyl-13C, 4-(Formyl-13C)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1 |
| LEDER | Oc1ccc([13CH]=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.11 |
| Formel vikt | 123.0401 |