Läs mer
4-hydroxybenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11400104
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400104 100 g 100g
11304719 25 g 25g
11410104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400104 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13580.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.40 SEK
    595.65 SEK / 100g
    Save 138.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
4-Hydroxibensaldehyd används som en kemikalie som upprätthåller bakteriedödande aktivitet när den testas mot vissa bakteriestammar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Hydroxybenzaldehyde används som en kemikalie som upprätthåller bakteriedödande aktivitet när den testas mot
vissa bakteriestammar.
Löslighet Löslig i vatten
(13,8 g/L), eter, alkohol och aceton.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-08-0
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00006939
InChI-nyckel RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC-namn 4-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 115 °C till 119 °C
Densitet 1.129
Kokpunkt 191 °C (50 mmHg)
Flampunkt 174 °C (345 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 471352
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,4811
Löslighetsinformation Löslig i vatten (13,8 g/L), eter, alkohol och aceton.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.