Läs mer
4-Hydroxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. p-7021299
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304719 25 g 25g
11400104 100 g 100g
11410104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13580.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
4-Hydroxibensaldehyd används som en kemikalie som upprätthåller bakteriedödande aktivitet när den testas mot vissa bakteriestammar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Hydroxybenzaldehyde används som en kemikalie som upprätthåller bakteriedödande aktivitet när den testas mot
vissa bakteriestammar.
Löslighet Löslig i vatten
(13,8 g/L), eter, alkohol och aceton.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-08-0
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00006939
InChI-nyckel RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC-namn 4-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 115°C to 119°C
Densitet 1.129
Kokpunkt 191°C (50 mmHg)
Flampunkt 174°C (345°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 471352
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,4811
Löslighetsinformation Soluble in water(13.8g/L),ether,alcohol,and acetone.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.