missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxybenzaldehyde-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzaldehyde-d4 |
| CAS | 284474-52-8 |
| Molekylformel | C7 D4 H2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzaldehyde-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-d4, 4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-D4, 4-Formylphenol-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.146 |
| Formel vikt | 126.062 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?