Läs mer
4-hydroxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30406767
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30406767 100 g
1 options
Produktkod. 30406767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH828970100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C7 H6 O2
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
LEDER Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-hydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Formel vikt 122.0368