Läs mer
4-Hydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzamide |
| CAS | 619-57-8 |
| Molekylformel | C7H7NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Carbamoylphenol, NSC 524134, SR 4328, p-Hydroxybenzamide, p-Hydroxybenzoic Acid Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.14 |
| Formel vikt | 137.0477 |