Läs mer
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride, 95%
Produktkod. 15464157
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464157 1 g 1g
15474157 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31566.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38148-63-9 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
4-hydroxibensamidinhydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt och används i organisk kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Hydroxybenzamidine hydrochloride används som en
farmaceutisk mellanprodukt och används i organisk kemisk syntes.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38148-63-9
Molekylformel C7H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 172.61
MDL-nummer MFCD00136405
InChI-nyckel OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride
PubChem CID 5493520
IUPAC-namn 4-(diaminometyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Smältpunkt 221°C to 224°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 172.61
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.