Läs mer
4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride |
| CAS | 38148-63-9 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5;/h1-4,10H,(H3,8,9);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxybenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.61 |
| Formel vikt | 172.0403 |