Läs mer
4-hydroxybensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11398336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398336 1 g 1g
11308346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15594.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
4-hydroxibensenboronsyra används för Suzuki-Miyaura-koppling och Stille koppling och potential för att introducera olika alkylgrupper, palladiumkatalyserad aminokarbonylerings- och korskopplingsreaktioner, biostödda palladiumnanopartiklar som fosfinfri katalysator för Suzuki-reaktion i vatten och Cu2O-katalyserad aerob oxidativ korskoppling av tetrazoler. Det används också vid framställning av stavliknande dendroniserade polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxibensenboronsyra används för Suzuki-Miyaura koppling och Stille koppling och potential för att introducera olika alkylgrupper, palladiumkatalyserad aminokarbonylerings- och korskopplingsreaktioner, biostödda palladiumnanopartiklar som fosfinfri katalysator för Suzuki-reaktion i vatten och Cu2O-katalyserad aerob oxidativ korskoppling av tetrazoler. Det används också vid framställning av stavliknande dendroniserade polymerer.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71597-85-8
Molekylformel C6H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 137.93
MDL-nummer MFCD01074628
InChI-nyckel COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
PubChem CID 2734360
IUPAC-namn (4-hydroxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∽285 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2963491
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 137.93
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.