Läs mer
4-hydroxybensenboronsyra, TRC
Produktkod. 30403494
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30403494 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30403494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9495552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
CAS 71597-85-8
Molekylformel C6H7BO3
Kvantitet 2.5 g
Synonym B-(4-hydroxyphenyl)-boronic acid, p-Hydroxy-benzeneboronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)-boronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)boronic Acid, (p-Hydroxyphenyl)boronic Acid, 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
LEDER OB(O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn (4-hydroxyfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 137.93
Formel vikt 138.0488