Läs mer
4-Hydroxybenzenesulfonamide, 97%
Produktkod. 10462940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10462940 5 g Glass bottle 5g
10007749 50 g Glass bottle 50g
10698730 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10462940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1576-43-8 | C6H7NO3S | 1730.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-43-8
Molekylformel C6H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 1730.19
MDL-nummer MFCD00059190
InChI-nyckel DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 74093
IUPAC-namn 4-hydroxybenzenesulfonamide
LEDER C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzenesulfonamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165.4°C to 168.4°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HOC6H4SO2NH2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 1730.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxybenzenesulfonamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.