Läs mer
4-hydroxibensensulfonsyra, 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406368
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406368 250 mL 250ml
15416368 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59917.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-67-9 | C6H6O4S | 174.17 g/mol
4-hydroxibensensulfonsyra används som en redoxförmedlare i den laccaskatalyserade nedbrytningen av indigo, ett textilfärgämne. Används även i oljefältskemikalier, metallbearbetning och som polymerisationskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-hydroxibensensulfonsyra används som en redox-mediator i den laccaskatalyserade nedbrytningen av indigo, ett textilfärgämne. Används även i oljefältskemikalier, metallbearbetning och som polymerisationskatalysator.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-67-9
Molekylformel C6H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.17
MDL-nummer MFCD00007506
InChI-nyckel FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenolsulfonic acid, phenolsulfonic acid, 4-phenolsulfonic acid, p-sulfophenol, sulfocarbolic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy, p-hydroxybenzenesulfonic acid, phenol-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonic acid
PubChem CID 4765
ChEBI CHEBI:32354
IUPAC-namn 4-hydroxibensensulfonsyra
LEDER OC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzenesulfonic acid
Densitet 1.337 g/mL
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1803
Beilstein 1869034
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 174.17
Procent renhet 65%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.