Läs mer
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Ammonium Salt |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4S.H3N/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);1H3 |
| Formel vikt | 191.03 |