Läs mer
4-hydroxybensensulfonsyra natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 825-90-1 |
| Molekylformel | C6H5NaO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxyphenylsulfonate, Sodium p-Phenolsulfonate, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Monosodium Salt, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4S.Na/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; 4-hydroxybensensulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vikt | 195.9806 |