Läs mer
4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H |
| Formel vikt | 191.9648 |