Läs mer
4-Hydroxybenzhydrazid, TRC
Produktkod. 30132744
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132744 25 g
30137691 100 g
30005606 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82910025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5351-23-5
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Synonym 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, Benzoic acid, p-hydroxy-, hydrazide (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxybenzoyl)hydrazine, (p-Hydroxybenzoyl)hydrazine, 4-Hydroxybenzhydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzoyl hydrazide, INHd 25, NSC 647, p-Hydroxybenzhydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, p-Hydroxybenzoic hydrazide, p-Hydroxybenzoyl hydrazide
IUPAC-namn 4-hydroxybenzohydrazid
LEDER NNC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Formel vikt 152.0586