Läs mer
4-Hydroxybenzohydrazid (p-Hydroxybenzohydrazid), Mikromol™
Produktkod. 30050042
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050042 25 mg
17982546 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050042 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0574.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Hydroxybenzohydrazid (p-Hydroxybenzohydrazid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
CAS 5351-23-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
LEDER NNC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-hydroxybenzohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152,0586 g/mol