Läs mer
4-Hydroxybenzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 144.0518 |
| Procent renhet | >95% |