Läs mer
4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-d4 |
| CAS | 152404-47-2 |
| Molekylformel | C7 2H4 H2 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 2H4-p-Salicylic acid, 4-Hydroxybenzoic Acid-D4 (phenyl-D4), 4-Carboxyphenol-2,3,5,6-d4, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.0568 g/mol |
| Visa mer |