Läs mer
4-Hydroxybensoesyra, 99 %
Produktkod. 11434694
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434694 5000 g 5000g
11424694 250 g 250g
11414694 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11434694 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13700.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
4-hydroxibensoesyra används som mellanprodukt för färgämnen, antiseptika och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som konserveringsmedel, korrosionsinhibitor, antioxidant och emulgeringsmedel. Den reagerar med 6-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra för att framställa aromatisk polyester som kallas Vectran fiber. Det fungerar som en prekursor för att framställa p-hydroxifenylbensoat, p-acetoxibensoylklorid och 4,4′ -dihydroxibensofenon. Vidare används det i färgtillsatser, beläggningstillsatser, processhjälpmedel, elektriska och elektroniska produkter. Utöver detta fungerar det som ett konserveringsmedel i kosmetika och vissa oftalmiska lösningar.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, etanol, eter, n-butanol och aceton. Något lösligt i kloroform. Olösligt i koldisulfid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-96-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002547
InChI-nyckel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-namn 4-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic acid
Smältpunkt 213 °C till 218 °C
Flampunkt 199 °C (390 °F)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 5000 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, etanol, eter, n-butanol och aceton. Lätt löslig i kloroform. Olöslig i koldisulfid.
Formel vikt 138.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.