Läs mer
4-Hydroxybensoesyra, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
4-hydroxibensoesyra används som mellanprodukt för färgämnen, antiseptika och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som konserveringsmedel, korrosionsinhibitor, antioxidant och emulgeringsmedel. Den reagerar med 6-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra för att framställa aromatisk polyester som kallas Vectran fiber. Det fungerar som en prekursor för att framställa p-hydroxifenylbensoat, p-acetoxibensoylklorid och 4,4′ -dihydroxibensofenon. Vidare används det i färgtillsatser, beläggningstillsatser, processhjälpmedel, elektriska och elektroniska produkter. Utöver detta fungerar det som ett konserveringsmedel i kosmetika och vissa oftalmiska lösningar.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, etanol, eter, n-butanol och aceton. Något lösligt i kloroform. Olösligt i koldisulfid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoic Acid |
| Smältpunkt | 213 °C till 218 °C |
| Flampunkt | 199 °C (390 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 970950 |
| Merck Index | 14,4812 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, etanol, eter, n-butanol och aceton. Lätt löslig i kloroform. Olöslig i koldisulfid. |
| Formel vikt | 138.12 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 4-Hydroxybenzoic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxybenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.