Läs mer
4-Hydroxybensoesyra-etylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310093
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310093 1 ml
1 options
Produktkod. 30310093 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14228800AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Analyt- eller komponentnamn Ethyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn etyl 4-hydroxybenzoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 166,063 g/mol