Läs mer
4-hydroxybensoesyra, LoGiCal
Produktkod. 30464251
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464251 10 mg
1 options
Produktkod. 30464251 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0045.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxybenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-hydroxybensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 138,0317 g/mol