Läs mer
4-Hydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16413469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16413469 1 g
1 options
Produktkod. 16413469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0264
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic acid
CAS 99-96-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (868.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation