Läs mer
4-hydroxybensoesyra-metylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316996
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316996 1 ml
1 options
Produktkod. 30316996 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14229000AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Analyt- eller komponentnamn Methyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxybenzoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152,0473 g/mol