Läs mer
4-Hydroxybenzoesyre-metylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328321
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30328321 100 mg
1 options
Produktkod. 30328321 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14229000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Analyt- eller komponentnamn Methyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol