Läs mer
4-hydroxybensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 17961696
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17961696 250 mg
1 options
Produktkod. 17961696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0045.010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-hydroxybensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxybenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid, Salicylic Acid USP Related Compound A, Salicylic Acid USP RC A, SKF-29685, CCI 23875, Ph Eur Salicylic Acid Impurity A, GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Salicylic Acid Related Compound A, Acetylsalicylic Acid Impurity A, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Salicylic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 138,0317 g/mol