Läs mer
4-Hydroxybenzoesyra-n-butylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318553
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318553 1 ml
1 options
Produktkod. 30318553 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14228780AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Analyt- eller komponentnamn Butyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H14 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
LEDER CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn butyl 4-hydroxybenzoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 194,0943 g/mol