Läs mer
4-Hydroxybensoesyra-propylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309086
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309086 1 ml
1 options
Produktkod. 30309086 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14229200AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnamn Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
LEDER CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn propyl 4-hydroxybenzoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 180,0786 g/mol