Läs mer
4-Hydroxybensoesyra-propylesternatrium, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317947
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30317947 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 30317947 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14229230
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-namn natrium; 4-propoxykarbonylfenolat
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 202.18
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202,0606 g/mol