Läs mer
4-Hydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 213°C to 216°C |
| MDL-nummer | MFCD00002547 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxybenzoic acid |