Läs mer
4-hydroxybenzonitril, 98+%
Produktkod. 11432468
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432468 500 g 500g
11384709 50 g 50g
11422468 100 g 100g
11394709 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11432468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15803.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119,123 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
4-Hydroxybenzonitrile används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också i kosmetika som ett antiseptiskt och desinfektionsmedel. Det är involverat som ett råmaterial för framställning av bomoxynil och ioxynil.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 767-00-0
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.123
MDL-nummer MFCD00002312
InChI-nyckel CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
PubChem CID 13019
ChEBI CHEBI:38622
IUPAC-namn 4-hydroxibensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 386130
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 119.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.