Läs mer
4-Hydroxybenzophenone-d4, TRC
Produktkod. 30396220
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30396220 2.5 mg 2.5mg
30389188 1 mg -
30390303 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8293062.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93496-64-1
Molekylformel C13H6D4O2
Molekylvikt (g/mol) 202.24
Synonym (4-Hydroxyphenyl)phenyl-methanone-d4, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone-d4, 4-Benzoylphenol-d4, NSC 1887-d4, p-Benzoylphenol-d4, p-Hydroxybenzophenonfe-d4
IUPAC-namn phenyl-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)methanone
LEDER O=C(C1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzophenone-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H/i6D,7D,8D,9D
Formel vikt 202.0932
Procent renhet >95%