Läs mer
4-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15811101
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15811101 100 g 100g
15801101 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15811101 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8206610100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137-42-4
Kvalitet Research
Molekylformel 4-(OH)C6H4COC6H5
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Specifikationer
Smältpunkt 131°C to 133°C
Kokpunkt 260°C to 262°C/32 hPa
MDL-nummer MFCD00002355
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone