Läs mer
4-hydroxybensofenon, TRC
Produktkod. 30401517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401517 25 g
30395061 100 g
30398578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30401517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82930525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137-42-4
Molekylformel C13 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 198.2173
Synonym Benzophenone, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), Benzophenone, p-hydroxy- (3CI), (4-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone, 4-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Hydroxyphenyl phenyl ketone, 4'-Hydroxybenzophenone, N-(4-Hydroxylphenyl)-N'-phenylurea, NSC 1887, p-Benzoylphenol, p-Hydroxybenzophenone
IUPAC-namn (4-hydroxyfenyl)-fenylmetanon
LEDER Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Formel vikt 198.0681
Procent renhet >95%