Läs mer
4-hydroxybenzotrifluorid, LoGiCal
Produktkod. 30458159
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458159 10 mg
1 options
Produktkod. 30458159 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0256.05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxybenzotrifluoride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 F3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Lösningstyp Neat
LEDER Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)fenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 162.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 162.0292 g/mol