Läs mer
4-hydroxybenzotrifluorid, Mikromol™
Produktkod. 30462676
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462676 4 x 25 mg
18083500 100 mg
18041610 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462676 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0256.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-hydroxybenzotrifluorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxybenzotrifluoride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 F3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Lösningstyp Neat
LEDER Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 162.11
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 162.0292 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.