Läs mer
4-Hydroxybenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoyl Chloride |
| CAS | 28141-24-4 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | p-Hydroxybenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-hydroxybenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.566 |
| Formel vikt | 155.998 |