Läs mer
4-Hydroxybenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 10784431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10784431 25 g Glasflaska 25g
10336900 100 g Glasflaska 100g
11934671 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10784431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121030250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-05-2
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
InChI-nyckel BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 125
ChEBI CHEBI:67410
IUPAC-namn 4-(hydroximetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 110.0°C to 112.0°C
Färg Beige till Rosa
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06,897
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxybenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.