Läs mer
4-Hydroxybenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11444494
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444494 50 g 50g
11374709 100 g 100g
11454494 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444494 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13132.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
4-hydroxibensylalkohol används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Hydroxybenzylalkohol används också som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i vatten
(6,7 mg/ml vid 20 C), °dioxan (100 mg/ml), IN NaOH (50 mg/ml), DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syraklorider, syraanhydrider, baser, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-05-2
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00004658
InChI-nyckel BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 125
ChEBI CHEBI:67410
IUPAC-namn 4-(hydroximetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 114°C to 122°C
Kokpunkt 251°C to 253°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1858967
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.