Läs mer
4-Hydroxybenzyl alcohol, MedChemExpress
Produktkod. 16429426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429426 100 mg
1 options
Produktkod. 16429426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0892
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4-Hydroxybenzyl alcohol is a phenolic compound widely distributed in various kinds of plants. Anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-nociceptive activity. Neuroprotective effect. Inhibitor of tumor angiogenesis and growth.
4-Hydroxybenzyl alcohol is a phenolic compound widely distributed in various kinds of plants. Anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-nociceptive activity. Neuroprotective effect. Inhibitor of tumor angiogenesis and growth.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzyl alcohol
CAS 623-05-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H8O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (805.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC1=CC=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.14
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death