Läs mer
4-Hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 623-05-2 |
| Molekylformel | C7 H8 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| LEDER | OCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vikt | 124.0524 |